Merck
319902
Sigma-Aldrich
Ethylacetat
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
EtOAc
About This Item
Lineare Formel:
CH3COOC2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
88.11
Beilstein:
506104
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
Dampfdichte
3 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
73 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
801 °F
Expl.-Gr.
2.2-11.5 %, 38 °F
Verunreinigungen
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.200% water
Abdampfrückstand
≤0.0030%
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−84 °C (lit.)
Dichte
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
SMILES String
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
InChIKey
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Ethylacetat-Lösungsmittel in ACS-Qualität erfüllt oder übertrifft die hohen Qualitätsstandard der American Chemical Society (ACS). Es ist für die meisten Forschungsanwendungen ideal und liefert reproduzierbare, publizierbare Ergebnisse.
Ethylacetat-Lösungsmittel in ACS-Qualität wird für folgende Anwendungen eingesetzt:      
  • Chemische Routine-Synthese      
  • Trocknung und Aufreinigung      
  • Reinigung kritischer Laborgeräte
Anwendung
Ethylacetat (ACS-Qualität) kann als Lösungsmittel bei der Synthese von 6-O-Acetylglycosiden über selektive Acetylierung von Kohlenhydraten in Gegenwart einer katalytischen Menge Schwefelsäure verwendet werden. 6-O-Acetylglycosid-Derivate können als Vorstufe für die Synthese von komplexen Oligosacchariden verwendet werden.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
24.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-4 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4
A green and regioselective acetylation of thioglycoside with ethyl acetate
Liang Pi-Hui, et al.
Tetrahedron Letters, 51(52), 6928-6931 (2010)
Quinn P Peterson et al.
Nature protocols, 5(2), 294-302 (2010-02-06)
This protocol describes the gram-scale solution-phase synthesis of the colorimetric caspase-3/7 substrate Ac-DEVD-pNA. The caspase enzymes are integral to cellular inflammation and apoptotic cascades, and are commonly studied by cell biologists, medicinal chemists and chemical biologists. In particular, the assessment
Elif Burcu Bali et al.
Asian Pacific journal of tropical biomedicine, 4(7), 505-514 (2014-09-04)
To investigate the in vitro antimicrobial potential of Thermopsis turcica Kit Tan, Vural & Küçüködük against periodontopathogenic bacteria, its antioxidant activity and cytotoxic effect on various cancer cell lines. In vitro antimicrobial activities of ethanol, methanol, ethyl acetate (EtAc), n-hexane
Chayasith Uttamapinant et al.
Nature protocols, 8(8), 1620-1634 (2013-07-28)
This protocol describes an efficient method to site-specifically label cell-surface or purified proteins with chemical probes in two steps: probe incorporation mediated by enzymes (PRIME) followed by chelation-assisted copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC). In the PRIME step, Escherichia coli lipoic acid
Libo Zhou et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (159) (2020-05-26)
A biomimetic NM was developed to serve as a tissue-engineering biological scaffold, which can enhance stem cell anchorage. The biomimetic NM is formed from JBNTs and FN through self-assembly in an aqueous solution. JBNTs measure 200-300 µm in length with