Merck
179124
Sigma-Aldrich
Aceton
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
2-Propanon, Dimethylketon
About This Item
Lineare Formel:
CH3COCH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
58.08
Beilstein:
635680
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
eCl@ss:
39021201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.02
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Dampfdichte
2 (vs air)
Dampfdruck
184 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.5%
Form
liquid
Haltbarkeit
Recommended retest period - 2 years
Expl.-Gr.
13.2 %
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Verunreinigungen
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.0006 meq/g Titr. base
≤0.002% aldehyde as formaldehyde
≤0.05% isopropanol
≤0.05% methanol
≤0.5% water
Abdampfrückstand
≤0.001%
Farbe
APHA: ≤10
clear
Brechungsindex
n20/D 1.359 (lit.)
pH-Wert
5-6 (20 °C, 395 g/L)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−94 °C (lit.)
Dichte
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
room temp
SMILES String
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChIKey
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Aceton ist ein polares, aprotisches organisches Lösungsmittel. Es ist eine farblose und leichtflüchtige Flüssigkeit. Es wird verbreitet in der organischen Synthese als Lösungsmittel und/oder chemischer Baustein für die pharmazeutische und Körperpflegeindustrie verwendet. Diese Qualität entspricht den ACS-Anforderungen, wodurch es sich ideal für ein breites Spektrum analytischer Anwendungen eignet.
Anwendung
  • Wird als Lösungsmittel und/oder chemischer Baustein für organische Synthesen eingesetzt, zum Beispiel für SN2-Reaktionen und Jones-Oxidation
  • Mobile Phase in der Dünnschichtchromatografie (DC)
  • Wird als Lösungsmittel in Abgabesystem für chemische Moleküle in der Pharma- und Kosmetikindustrie verwendet
  • Reinigungszwecke
Die Lumineszenz-Intensität von Aceton ist abhängig von den Komponenten in der Lösung. Die Absorption von UV-Licht durch Aceton führt zur Photolyse und der Bildung von Radikalen .
Leistungsmerkmale und Vorteile
ACS-Lösungsmittel erfüllen oder übertreffen die hohen Standards der American Chemical Society (ACS) mit Prüfspezifikationen, die speziell für jede Verbindung sind. Gemäß der American Chemical Society gibt die ACS-Reagensqualität an, dass es ein Stoff mit ausreichender Reinheit ist, um in den meisten chemischen Analysen oder Reaktionen eingesetzt zu werden.
Verpackung
Sonstige Hinweise
Pure-Pac® II Behälter benötigen Micromatic MacroVentilverbinder (Z560723) zur Lösungsmittel-Dispensierung.
Rechtliche Hinweise
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
greener alternative product
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
1.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-17.0 °C - closed cup
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Aceton EMPLURA®
Supelco
8.22251
Aceton
Preparation of 1,2-diketones: oxidation of alkynes by potassium permanganate in aqueous acetone
Srinivasan NS and Donald GL
The Journal of Organic Chemistry, 44(9), 1574-1574 (1979)
Aldol condensation of acetone over layered double hydroxides of the meixnerite type.
Tichit D, et al.
Applied Clay Science, 13(5), 401-415 (1998)
An investigation on photocatalytic activities of mixed TiO2-rare earth oxides for the oxidation of acetone in air.
Lin J and Jimmy CY.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 116(1), 63-67 (1998)
Oleksiy Krupin et al.
Optics express, 21(1), 698-709 (2013-02-08)
Straight long-range surface plasmon waveguides are demonstrated as biosensors for the detection of cells, proteins and changes in the bulk refractive index of solutions. The sensors consist of 5 μm wide 22 nm thick Au stripes embedded in polymer (CYTOP™)
Wanqiang Sheng et al.
Cell research, 24(12), 1387-1402 (2014-11-22)
T helper (TH)-cell subsets, such as TH1 and TH17, mediate inflammation in both peripheral tissues and central nervous system. Here we show that STAT5 is required for T helper-cell pathogenicity in autoimmune neuroinflammation but not in experimental colitis. Although STAT5