Wichtige Dokumente
31807
Cäsiumchlorid
puriss. p.a., ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
crystals
Verunreinigungen
≤0.001% total nitrogen (N)
pH-Wert
6-7.5
mp (Schmelzpunkt)
645 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ba: ≤20 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤2 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤20 mg/kg
Li: ≤0.5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Rb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤2 mg/kg
SMILES String
[Cl-].[Cs+]
InChI
1S/ClH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?