Merck
310468
Sigma-Aldrich
Lithiumchlorid
ACS reagent, ≥99%
About This Item
Lineare Formel:
LiCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
42.39
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99%
Qualität:
ACS reagent
Form:
crystalline powder
powder, crystals or granules
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99%
Form
crystalline powder
powder, crystals or granules
Verunreinigungen
≤0.008 meq/g Titr. base
≤0.01% insolubles
Verlust
≤1.0% loss on drying
pH-Wert
6
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
Ba: ≤0.003%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.20%
heavy metals: ≤0.002% (by ICP)
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Lithiumchlorid (LiCl) ist ein Lithiumsalz. Es wird als Chloridnukleophil- und als Chloridliganden-Quelle in der chemischen Synthese verwendet. LiCl wird auch als Trockenmittel in Trocknungs-Luftströmen verwendet.
Anwendung
Lithiumchlorid hat folgende Anwendungen:      
  • Als Chloridanion-Quelle für die Umwandlung von Alkoholen in Alkylchloride unter Mitsunobu-Bedingungen.      
  • Als Additiv in der palladiumkatalysierten Kupplung und carbonylierenden Kupplungsreaktionen von Organostannanen und Vinyltriflaten.      
  • Als Reagens für die Spaltung von Schutzgruppen unter milden Bedingungen. Es wandelt Acetale und Ketale leicht in die entsprechenden Carbonylverbindungen um.
  • Als Reagens in der Dehydrohalogenierungsreaktion von α-halogencarbonylverbindungen zu α,β-ungesättigten Carbonylverbindungen in Gegenart von DMF.
LiCl wird auch zusammen mit anderen Reagenzien verwendet:      
  • LiCl:DIPEA (Molverhältnis 1:1) wird in der Horner-Wadsworth-Emmons-Alkenierungsreaktion eingesetzt.      
  • LiCl:Hexamethylphosphortriamid wird für die decarboxylierende Alkylierung und Chlorid-Verdrängungsreaktionen genutzt.
  • LiCl wird als Additiv bei der Festphasen-Peptidsynthese verwendet, weil es die Harzquellung verstärkt und die Effizienz komplexer Kupplungsschritte verbessert.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Einfache Handhabung      
  • Schwache Lewis-Säure      
  • Sehr gut wasserlöslich
Rechtliche Hinweise
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Horner-wadsworth-emmons reaction: Use of lithium chloride and an amine for base-sensitive compounds.
Blanchette MA, et al.
Tetrahedron Letters, 25(21), 2183-2186 (1984)
Hart WA, et al.
The Chemistry of Lithium, Sodium, Potassium, Rubidium, Cesium and Francium, 355-355 (1973)
Derivatization of cellulose in lithium chloride and N-N-dimethylacetamide solutions.
McCormick CL and Callais PA.
Polymer, 28(13), 2317-2323 (1987)
Solution studies of cellulose in lithium chloride and N,N-dimethylacetamide.
McCormick CL, et al.
Macromolecules, 18(12), 2394-2401 (1985)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 605-605 (1994)