Wichtige Dokumente
916013
Lithiumchlorid
anhydrous, 99.95% trace metals basis
Synonym(e):
Lithium monochloride, NSC 327172
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.95% trace metals basis
Form
crystals
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp (Schmelzpunkt)
605 °C (lit.)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
SMILES String
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)