Wichtige Dokumente
307432
1,2-Dimethoxyethan
suitable for HPLC, 99.9%, inhibitor-free
Synonym(e):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylenglycoldimethylether, Monoglyme
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.1 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
48 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.9%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
396 °F
Aufgereinigt durch
glass distillation
Expl.-Gr.
10.4 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Verunreinigungen
<0.030% water
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
pH-Wert
~7
bp
85 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−58 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
UV-Absorption
λ: 220 nm Amax: 1.00
λ: 250 nm Amax: 0.20
λ: 300 nm Amax: 0.03
λ: 350-400 nm Amax: 0.01
Anwendung(en)
food and beverages
SMILES String
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup