5.89574
1,2-Dimethoxyethan
anhydrous, 99.5%
Synonym(e):
mono-Glyme, Dimethylglycol, Ethylenglycoldimethylether, Monoglyme
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Dampfdichte
3.1 (20 °C, vs air)
Dampfdruck
48 mmHg ( 20 °C)
Assay
99.5%
Selbstzündungstemp.
396 °F
Expl.-Gr.
10.4 %
Brechungsindex
n20/D 1.379 (lit.)
bp
85 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−58 °C (lit.)
Dichte
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
COCCOC
InChI
1S/C4H10O2/c1-5-3-4-6-2/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
XTHFKEDIFFGKHM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List