Wichtige Dokumente
267856
Molybdän(VI)-oxid
ACS reagent, ≥99.5%
Synonym(e):
Molybdänsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
≥99.5%
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: molybdenum
Verunreinigungen
≤0.01% insol. dil. NH4OH
mp (Schmelzpunkt)
795 °C (lit.)
Anionenspuren
AsO43-, PO43- and SiO2: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): passes test
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.02%
Kationenspuren
NH4+: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
SMILES String
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChIKey
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable