Wichtige Dokumente
69850
Molybdän(VI)-oxid
puriss. p.a., 99.5%
Synonym(e):
Molybdänsäureanhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
puriss. p.a.
Qualitätsniveau
Assay
99.5%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
795 °C (lit.)
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤20 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤10 mg/kg
NH4+: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤20 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤20 mg/kg
SMILES String
O=[Mo](=O)=O
InChI
1S/Mo.3O
InChIKey
JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable