255521
Strontiumchlorid Hexahydrat
ACS reagent, 99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
ACS reagent
Qualitätsniveau
Assay
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
Form
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
Verunreinigungen
≤0.005% insolubles
pH-Wert
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
mp (Schmelzpunkt)
115 °C (lit.)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.001%
Kationenspuren
Ba: ≤0.05%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES String
O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
InChIKey
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1