Wichtige Dokumente
248630
Hydrogenbromid -Lösung
33 wt. % in acetic acid
Synonym(e):
HBr
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.8 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
11.4 mmHg ( 20 °C)
Form
liquid
Konzentration
30-32% HBr
33 wt. % in acetic acid
Dichte
1.354 g/mL at 25 °C
SMILES String
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChIKey
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Eigenschaften
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable