268003
Bromwasserstoffsäure
reagent grade, 48%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Qualitätsniveau
Dampfdichte
2.8 (vs air)
Dampfdruck
320 psi ( 21.1 °C)
8 mmHg ( 25 °C)
Beschreibung
48% aqueous HBr
Assay
48%
Form
liquid
Dichte
1.49 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br
InChI
1S/BrH/h1H
InChIKey
CPELXLSAUQHCOX-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- A catalyst in transesterification reactions.
- A reagent to synthesize cellulose nanocrystals (CNCs) via acidic hydrolysis of cotton fibers.
- A reactant to prepare denitrosation reagent.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable