Merck
654981
Sigma-Aldrich
Bismut(III)-bromid
anhydrous, powder, 99.998% trace metals basis
Synonym(e):
Bismuth tribromide, Tribromobismuthine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
BiBr3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
448.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Qualitätsniveau
Assay
99.998% trace metals basis
Form
powder
Verunreinigungen
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Dichte
5.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Br[Bi](Br)Br
InChI
1S/Bi.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChIKey
TXKAQZRUJUNDHI-UHFFFAOYSA-K
Anwendung
Catalyzes the formation of cyclic carbonates, which are important precursors for polycarbonates and other polymeric materials.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)