22141
Celite® 545 AW
filter aid, acid washed, treated with sodium carbonate, flux calcined
Synonym(e):
Diatomeenerde, fluxcalciniert
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Form
powder
Qualität
acid washed
flux calcined
treated with sodium carbonate
Zusammensetzung
Al2O3, 4.0%
CaO, 0.5%
Fe2O3, 1.3%
Na2O + K2O, 3.3%
SiO2, 89.5%
Verlust
~0.3% loss on ignition, 900 °C
Partikelgröße
≤113 μm (82% (acc. to Cilas))
pH-Wert
<7 (25 °C, 10% in aq. suspension)
SMILES String
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChIKey
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Vorsicht
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of cellular and molecular medicine (2015).