Wichtige Dokumente
12322
Eisen(III)-chlorid -Lösung
purum, 45% FeCl3 basis
Synonym(e):
Eisenperchlorid -Lösung
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Qualität
purum
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Konzentration
45% (FeCl3)
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
, Aligned
SMILES String
Cl[Fe](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- polymerizations
- oxidations
- oxidative couplings
- reductions
- C−C bond formation
- Ferrier rearrangement
- one-pot multicomponent condensations
- Friedel-Crafts reactions
- cyclization′s
- glycosidation
- Prins-type cyclisation
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable