Z804983
Hellma® Küvetten für Fluoreszensmessungen, Durchflusszellen
High Performance Quartz Glass, spectral range 200-2500 nm, pathlength 10x10 mm, chamber volume 3300 μL
Empfohlene Produkte
Materialien
Suprasil® quartz
Beschreibung
4 polished windows
Hersteller/Markenname
Hellma 131-QS
Hellma
Parameter
200-2500 nm spectral range
Methode(n)
photometry: suitable
H × B × T
45 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
Kammervolumen
3300 μL
Weglänge
10x10 mm
Nachweisverfahren
fluorometric
Allgemeine Beschreibung
with in/outlet tubes, base and lid 6 mm, aperture 33x10 mm
Verpackung
Sold as packages containing a single cell (1EA = 1 cell)
Rechtliche Hinweise
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
Suprasil is a registered trademark of HERAEUS QUARZGLAS GMBH & CO.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)