Wichtige Dokumente
Y0002023
Kunststoffadditiv 26
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Trioctyltrimellitat, Tris-(2-ethylhexyl)-trimellitat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.485 (lit.)
bp
414 °C (lit.)
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(C(=O)OCC(CC)CCCC)c(c1)C(=O)OCC(CC)CCCC
InChI
1S/C33H54O6/c1-7-13-16-25(10-4)22-37-31(34)28-19-20-29(32(35)38-23-26(11-5)17-14-8-2)30(21-28)33(36)39-24-27(12-6)18-15-9-3/h19-21,25-27H,7-18,22-24H2,1-6H3
InChIKey
KRADHMIOFJQKEZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
435.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
224 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)