Wichtige Dokumente
Y0001960
Temozolomid für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Temozolomid, 3,4-Dihydro-3-methyl-4-oxoimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-8-carboxamid, 3-Methyl-4-oxo-8-imidazolo[5,1-d][1,2,3,5]tetrazincarboxamid, 4-Methyl-5-oxo-2,3,4,6,8-pentazabicyclo[4.3.0]nona-2,7,9-trien-9-carboxamid, 8-Carbamoyl-3-methylimidazo[5,1-d]-1,2,3,5-tetrazin-4(3H)-on, NSC 362856
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
temozolomide
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CN1N=Nc2c(ncn2C1=O)C(N)=O
InChI
1S/C6H6N6O2/c1-11-6(14)12-2-8-3(4(7)13)5(12)9-10-11/h2H,1H3,(H2,7,13)
InChIKey
BPEGJWRSRHCHSN-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)