Wichtige Dokumente
Y0001956
Guaifenesin für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Guajakol-Glycerin-Ether, 3-(2-Methoxyphenoxy)-propan-1,2-diol, Guaifenesin, Guajakolglycerolether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
guaifenesin
Hersteller/Markenname
EDQM
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccccc1OCC(O)CO
InChI
1S/C10H14O4/c1-13-9-4-2-3-5-10(9)14-7-8(12)6-11/h2-5,8,11-12H,6-7H2,1H3
InChIKey
HSRJKNPTNIJEKV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)