Merck
Y0000559
Clobetasolpropionat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H32ClFO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.97
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
clobetasol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(=O)O[C@@]1([C@@H](C)C[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)CCl
InChI
1S/C25H32ClFO5/c1-5-21(31)32-25(20(30)13-26)14(2)10-18-17-7-6-15-11-16(28)8-9-22(15,3)24(17,27)19(29)12-23(18,25)4/h8-9,11,14,17-19,29H,5-7,10,12-13H2,1-4H3/t14-,17-,18-,19-,22-,23-,24-,25-/m0/s1
InChIKey
CBGUOGMQLZIXBE-XGQKBEPLSA-N
Angaben zum Gen
human ... NR3C1(2908)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Clobetasol propionate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B - STOT RE 2
Zielorgane
Adrenal gland,Immune system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Sara Pinelli et al.
Dermatologic therapy, 26(1), 79-82 (2013-02-07)
Lichen sclerosus is a chronic skin disease, probably immune-mediated, with a strong genetic component. It shows a predilection for external genitalia. It is most common in postmenopausal women, although it has been documented at all ages and in both sexes.
Ayeshah Fateemah Beebee Fauzee et al.
Journal of separation science, 36(5), 849-856 (2013-01-29)
A rapid, simple, stability-indicating forced degradation study of clobetasol 17-propionate was conducted using RP-HPLC. The method was used to analyze clobetasol 17-propionate in methanol, propylene glycol, and a cream formulation. Isocratic elution of clobetasol and its degradation products was achieved
Sidharth Sonthalia et al.
International journal of dermatology, 51(11), 1371-1378 (2012-10-17)
Oral lichen planus (OLP) is a common disease of the oral mucosa with worldwide distribution and overall prevalence of 0.5-2.2%. Its etiology remains unclear, although the role of autoimmunity is supported by its association with other autoimmune diseases and the
Leon H Kircik et al.
Journal of drugs in dermatology : JDD, 12(3), 328-334 (2013-04-03)
Chronic hand dermatitis may have a significant detrimental effect on daily home-related and work-related activities, and quality of life (QOL). Clobetasol propionate foam, 0.05%, is indicated for the treatment of inflammatory and pruritic manifestations of corticosteroid-responsive dermatoses in patients aged
Mark G Lebwohl et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 69(3), 385-392 (2013-05-07)
Few clinical trials have evaluated the combination of topical corticosteroids plus systemic therapies for psoriasis. We sought to evaluate efficacy and safety of etanercept plus topical clobetasol propionate (CP) foam versus etanercept monotherapy for treatment of moderate to severe plaque