Wichtige Dokumente
Y0001818
Schisandrin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Schisandrin, Wuweizialhohol A, Wuweizichun A
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
schisandrin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1cc2C[C@H](C)[C@@](C)(O)Cc3cc(OC)c(OC)c(OC)c3-c2c(OC)c1OC
InChI
1S/C24H32O7/c1-13-9-14-10-16(26-3)20(28-5)22(30-7)18(14)19-15(12-24(13,2)25)11-17(27-4)21(29-6)23(19)31-8/h10-11,13,25H,9,12H2,1-8H3/t13-,24-/m0/s1
InChIKey
YEFOAORQXAOVJQ-RZFZLAGVSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)