Wichtige Dokumente
Y0001761
Nicorandil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
N-[2-(Nitrooxy)-ethyl]-3-pyridincarbamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nicorandil
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-][N+](=O)OCCNC(=O)c1cccnc1
InChI
1S/C8H9N3O4/c12-8(7-2-1-3-9-6-7)10-4-5-15-11(13)14/h1-3,6H,4-5H2,(H,10,12)
InChIKey
LBHIOVVIQHSOQN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Org. Perox. D
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)