Merck
663506
Sigma-Aldrich
Erythromycin-N-methyl-13C,d3
99 atom % 13C, 98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC36D3H64NO13
Molekulargewicht:
737.94
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
98 atom % D
Assay
98% (CP)
Form
solid
Mol-Gew.
737.87 by atom % calculation
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
133-135 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H][13C]([2H])([2H])N(C)[C@H]1C[C@@H](C)O[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@@H](C)C(=O)O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](O)[C@@H](C)C(=O)[C@H](C)C[C@@]2(C)O)[C@@H]1O
InChI
1S/C37H67NO13/c1-14-25-37(10,45)30(41)20(4)27(39)18(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)24(38(11)12)15-19(3)47-34)21(5)29(22(6)33(43)49-25)50-26-17-36(9,46-13)31(42)23(7)48-26/h18-26,28-32,34,40-42,44-45H,14-17H2,1-13H3/t18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,25-,26+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1/i11+1D3
InChIKey
ULGZDMOVFRHVEP-ZZKXWFBHSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Kaleb J Duelge et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1053, 81-86 (2017-04-18)
Antibiotics are used in ethanol production to discourage the growth of bacteria that would result in lower ethanol content and a lower quality product. A survey conducted by the FDA (FY 2010 Nationwide Survey of Distillers Grains for Antibiotic Residues