Wichtige Dokumente
Y0001656
Chlormadinonacetat Unreinheit G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
17α-Hydroxyprogesteron-17-acetat, 17α-Acetoxyprogesteron, 17a-Acetoxy-4-pregnen-3,20-dion, 17a-Hydroxy-4-pregnen-3,20-dion-17-acetat, 4-Pregnen-17a-ol-3,20-dionacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
chlormadinone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C23H32O4/c1-14(24)23(27-15(2)25)12-9-20-18-6-5-16-13-17(26)7-10-21(16,3)19(18)8-11-22(20,23)4/h13,18-20H,5-12H2,1-4H3/t18-,19+,20+,21+,22+,23+/m1/s1
InChIKey
VTHUYJIXSMGYOQ-KOORYGTMSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)