Wichtige Dokumente
Y0001653
Chlormadinon-17-acetat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
17α-Acetoxy-6-chlor-4,6-pregnadien-3,20-dion, 6-Chlor-17α-hydroxy-4,6-pregnadien-3,20-dion-17-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
fraxinus chinensis
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12CC[C@@]3(C)[C@@]([H])(CC[C@]3(OC(C)=O)C(C)=O)[C@]1([H])C=C(Cl)C4=CC(=O)CC[C@]24C
InChI
1S/C23H29ClO4/c1-13(25)23(28-14(2)26)10-7-18-16-12-20(24)19-11-15(27)5-8-21(19,3)17(16)6-9-22(18,23)4/h11-12,16-18H,5-10H2,1-4H3/t16-,17+,18+,21-,22+,23+/m1/s1
InChIKey
QMBJSIBWORFWQT-DFXBJWIESA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)