Wichtige Dokumente
Q3251
Quinacrin -dihydrochlorid
≥90% (TLC), powder, MAO-A/B inhibitor
Synonym(e):
6-Chlor-9-(4-diethylamino-1-methylbutylamino)-2-methoxy-acridin -dihydrochlorid, Atebrin -dihydrochlorid, Mepacrin -dihydrochlorid, Quinacrin -dihydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Quinacrin -dihydrochlorid, ≥90%
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
257 °C
Löslichkeit
H2O: soluble, clear to hazy
Ersteller
Bayer
SMILES String
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCCC(C)Nc1c2ccc(Cl)cc2nc3ccc(OC)cc13
InChI
1S/C23H30ClN3O.2ClH/c1-5-27(6-2)13-7-8-16(3)25-23-19-11-9-17(24)14-22(19)26-21-12-10-18(28-4)15-20(21)23;;/h9-12,14-16H,5-8,13H2,1-4H3,(H,25,26);2*1H
InChIKey
UDKVBVICMUEIKS-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... MAOA(4128) , MAOB(4129)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- in its uptake and accumulation studies in mouse lung slices using fluorescence microscope
- in the staining of ATP vesicles in mesenchymal stem cells (MSCs)
- in uptake-release assay for characterization of dense granule functionality of platelets
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3