Wichtige Dokumente
Y0001532
Norethisteronacetat für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
19-Norethisteron-17-acetat, 17α-Acetylenyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-on-17-acetat, 17α-Acetylenyl-19-nortestosteron-17β-acetat, 17-Hydroxy-19-nor-17a-4-pregnen-20-yn-3-onacetat, 19-Norethindron-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
norethisterone
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C
InChI
1S/C22H28O3/c1-4-22(25-14(2)23)12-10-20-19-7-5-15-13-16(24)6-8-17(15)18(19)9-11-21(20,22)3/h1,13,17-20H,5-12H2,2-3H3/t17-,18+,19+,20-,21-,22-/m0/s1
InChIKey
IMONTRJLAWHYGT-ZCPXKWAGSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)