Z189014
Ace four-neck round-bottom flask
capacity 1,000 mL
Synonym(e):
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
borosilicate glass
four-neck
round bottom flask
Verbindung
90 degree angle joint ST/NS24/40
center joint ST/NS34/45 vertical
side Joints ST/NS24/40 vertical, except for 500 mL, which is angled (2)
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
closure type Standard Taper Joint
Verpackung
pack of 1
Hersteller/Markenname
Ace Glass 6952-16
Kapazität
1,000 mL
Verwandte Kategorien
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)