Merck
Y0000522
Norethisteron für die Systemeignung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
19-Norethindron, 17α-Ethinyl-19-nortestosteron, 17-Hydroxy-19-nor-17α-4-pregnen-20-in-3-on, 17α-Ethinyl-17β-hydroxy-19-nor-4-androsten-3-on, 19-Nor-17a-ethinyl-4-androsten-17ß-ol-3-on, 19-Norethisteron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H26O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
298.42
Beilstein:
1915671
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
norethisterone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
205-206 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@@]4(O)C#C
InChI
1S/C20H26O2/c1-3-20(22)11-9-18-17-6-4-13-12-14(21)5-7-15(13)16(17)8-10-19(18,20)2/h1,12,15-18,22H,4-11H2,2H3/t15-,16+,17+,18-,19-,20-/m0/s1
InChIKey
VIKNJXKGJWUCNN-XGXHKTLJSA-N
Angaben zum Gen
human ... PGR(5241)
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Norethisterone for system suitability EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
19-Norethindron ist ein orales Kontrazeptivum, das bei der Hemmung der zytosolischen Sulfotransferasen (SULT) beteiligt ist.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Karl van den Broeck et al.
The European journal of contraception & reproductive health care : the official journal of the European Society of Contraception, 17(5), 321-328 (2012-09-15)
Ferdinand Peeters, a practising gynaecologist from Turnhout, near Antwerp (Belgium), had a pivotal role in the development of a practical and viable modality of oral contraception, striking the balance between efficacy and an acceptably low incidence and severity of side
Derin J Cobia et al.
Schizophrenia research, 139(1-3), 1-6 (2012-06-01)
Cortical abnormalities are considered a neurobiological characteristic of schizophrenia. However, the pattern of such deficits as they progress over the illness remains poorly understood. The goal of this project was to assess the progression of cortical thinning in frontal and
Patricia M LoRusso et al.
Cancer chemotherapy and pharmacology, 71(1), 193-202 (2012-10-16)
Vismodegib, a first-in-class oral hedgehog pathway inhibitor, is an effective treatment for advanced basal cell carcinoma. Based on in vitro data, a clinical drug-drug interaction (DDI) assessment of cytochrome P450 (CYP) 2C8 was necessary; vismodegib's teratogenic potential warranted a DDI
Chelsea B Polis et al.
The Lancet. Infectious diseases, 13(9), 797-808 (2013-07-23)
Whether or not the use of hormonal contraception affects risk of HIV acquisition is an important question for public health. We did a systematic review, searching PubMed and Embase, aiming to explore the possibility of an association between various forms
Isabelle Demeestere et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 31(7), 903-909 (2012-11-07)
To assess the efficacy of gonadotropin-releasing hormone agonist (GnRHa) in preventing chemotherapy-induced ovarian failure in patients treated for Hodgkin or non-Hodgkin lymphoma within the setting of a multicenter, randomized, prospective trial. Patients age 18 to 45 years were randomly assigned