Merck
Y0001121
Adapalen
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
6-(4-Methoxy-3-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylphenyl)-2-naphthalincarbonsäure, 6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoesäure, CD-271, Differin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H28O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
412.52
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
adapalene
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
COc1ccc(cc1C23C[C@H]4C[C@H](C[C@H](C4)C2)C3)-c5ccc6cc(ccc6c5)C(O)=O
InChI
1S/C28H28O3/c1-31-26-7-6-23(21-2-3-22-12-24(27(29)30)5-4-20(22)11-21)13-25(26)28-14-17-8-18(15-28)10-19(9-17)16-28/h2-7,11-13,17-19H,8-10,14-16H2,1H3,(H,29,30)/t17-,18+,19-,28-
InChIKey
LZCDAPDGXCYOEH-AADAIPAGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Adapalene EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Retinsäure-Analogon, das ein RARβ- und RARγ-Agonist ist (AC50-Werte betragen 2.2, 9.3, 22 und > 1000 nM für RARβ-, RARγ-, RARα- bzw. RXRα-Rezeptoren)
Retinsäure-Analogon, das ein RARβ- und RARγ-Agonist ist (AC50-Werte betragen 2.2, 9.3, 22 und > 1000 nM für RARβ-, RARγ-, RARα- bzw. RXRα-Rezeptoren). Hemmt in vitro die Proliferation und induziert Apoptose in kolorektalen Krebszellen. Zeigt komedolytische Wirkung. Durch seine einzigartigen pharmakologischen Eigenschaften ist es besser als andere Retinoide zur Behandlung von Akne geeignet.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B Shroot et al.
Journal of the American Academy of Dermatology, 36(6 Pt 2), S96-103 (1997-06-01)
Retinoid research in the field of dermatology has been influenced by the clinical success of topical tretinoin and oral isotretinoin in the treatment of acne, and by the discovery of high-affinity binding proteins for retinoic acid mediating its action and
J E Wolf
Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, 15 Suppl 3, 23-29 (2002-02-15)
Topical retinoids are a mainstay in the treatment of acne vulgaris. In the past these agents have been associated with irritant effects, however, newer generations of topical retinoids have emerged that have been designed to be less irritating. This paper
R N Brogden et al.
Drugs, 53(3), 511-519 (1997-03-01)
Adapalene, a naphthoic acid derivative with retinoid-like activity, is used for the topical treatment of mild to moderate acne vulgaris. It binds to retinoic acid receptors found predominantly in the terminal differentiation zone of epidermis and is more active than
J C English et al.
Cutis, 63(4), 227-230 (1999-05-06)
Darier's disease is an autosomal dominant disorder of keratinization that can produce unique clinical manifestations. Oral and topical retinoid products have been the mainstay therapy for this population, but local as well as systemic side effects often limit their effectiveness.
John Waugh et al.
American journal of clinical dermatology, 5(5), 369-371 (2004-11-24)
Adapalene (Differin) is a retinoid agent indicated for the topical treatment of acne vulgaris. In clinical trials, 0.1% adapalene gel has proved to be effective in this indication and was as effective as 0.025% tretinoin gel, 0.1% tretinoin microsphere gel