PHR2828
Adapalen-verwandte Verbindung B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
6-[3-(1-Adamantyl)-4-methoxyphenyl]-2-naphthoesäure-methylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1011721
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
adapalene
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(C)c1c(cc(cc1)c5cc6c(cc(cc6)C(=O)OC)cc5)C32CC4CC(C3)CC(C2)C4
InChI
1S/C29H30O3/c1-31-27-8-7-24(14-26(27)29-15-18-9-19(16-29)11-20(10-18)17-29)22-3-4-23-13-25(28(30)32-2)6-5-21(23)12-22/h3-8,12-14,18-20H,9-11,15-17H2,1-2H3
InChIKey
PGXNMQBGOVUZNC-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)