Wichtige Dokumente
F9005
Flufenaminsäure
analytical standard, for drug analysis
Synonym(e):
N-(α,α,α-Trifluor-m-tolyl)-anthranilsäure, N-[3-(Trifluormethyl)-phenyl]-anthranilsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard, for drug analysis
Qualitätsniveau
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
132-135 °C (lit.)
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1Nc2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C14H10F3NO2/c15-14(16,17)9-4-3-5-10(8-9)18-12-7-2-1-6-11(12)13(19)20/h1-8,18H,(H,19,20)
InChIKey
LPEPZBJOKDYZAD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?