Wichtige Dokumente
Y0000897
Racecadotril Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Thioessigsäure, Thioethansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
racecadotril
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.465 (lit.)
bp
88-91.5 °C (lit.)
Dichte
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(S)=O
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
18 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)