Alle Fotos(1)
Key Documents
8.08076
Sigma-Aldrich
Thioacetic acid
for synthesis
Synonym(e):
Thioacetic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C2H4OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
76.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
EG-Index-Nummer:
208-063-8
NACRES:
NA.22
Dampfdruck
1 hPa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Wirksamkeit
200-350 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
1.8 (20 °C, 100 g/L in H2O, Hydrolysis)
mp (Schmelzpunkt)
-17 °C
Übergangstemp.
flash point 18 °C
Löslichkeit
27 g/L (slow decomposition)
Dichte
1.07 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C2H4OS/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
InChIKey
DUYAAUVXQSMXQP-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Dichte (d 20 °C/ 4 °C): 1.067 - 1.070
Identität (IR): entspricht
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
64.4 °F
Flammpunkt (°C)
18 °C