Merck
Y0000527
Rocuronium für die Peakidentifizierung
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Rocuronium -bromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C32H53BrN2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
609.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rocuronium
Hersteller/Markenname
EDQM
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL, clear, light yellow
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[Br-].CC(=O)O[C@H]1[C@H](C[C@H]2[C@@H]3CC[C@H]4C[C@H](O)[C@H](C[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C)N5CCOCC5)[N+]6(CCCC6)CC=C
InChI
1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(36)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)38-22(2)35;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
InChIKey
OYTJKRAYGYRUJK-FMCCZJBLSA-M
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Rocuronium for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Aminosteroid; neuromuskulärer Blocker für Anästhesie
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yian Xing et al.
The Journal of surgical research, 185(1), 198-205 (2013-07-03)
Muscles innervated by the facial nerve show different sensitivities to muscle relaxants than muscles innervated by somatic nerves, especially in the presence of facial nerve injury. We compared the evoked electromyography (EEMG) response of orbicularis oris and gastrocnemius in with
Yuji Kadoi et al.
The journal of ECT, 29(1), 33-36 (2012-10-12)
This study was conducted to (1) compare the recovery times from rocuronium-induced muscle relaxation after reversal with sugammadex between young and elderly patients undergoing electroconvulsive therapy (ECT), and (2) to examine the existence of a correlation between cardiac index and
Adrienn Pongrácz et al.
Anesthesiology, 119(1), 36-42 (2013-05-15)
Doses of sugammadex required to reverse deep, moderate, and shallow rocuronium-induced neuromuscular blockade have been established. However, no adequate doses for the reversal of reappearance of four twitches of train-of-four (TOF) stimulation (threshold TOF-count-four) have been established. This single-center, randomized
Low-dose sugammadex reversal: there is no such thing as a free lunch.
Aaron F Kopman et al.
Anesthesiology, 119(1), 10-12 (2013-05-15)
Ben-zhen Chen et al.
Journal of clinical anesthesia, 25(1), 32-35 (2012-11-06)
To test the hypothesis that muscle relaxant is not necessary in patients who are undergoing laparoscopic gynecological surgery with a ProSeal Laryngeal Mask Airway (ProSeal LMA™). Prospective, randomized study. Operating room of Sichuan Provincial Hospital for Women and Children. 120