Merck
W420555
Sigma-Aldrich
Prenyl formate
≥95%, FG
Synonym(e):
3-methylbut-2-enyl formate
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H10O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
114.14
FEMA-Nummer:
4205
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
Flavis-Nummer:
09.694
NACRES:
NA.21
Qualität
FG
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Assay
≥95%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
rum; tomato; fruity; ethereal
SMILES String
C\C(C)=C\COC=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-6(2)3-4-8-5-7/h3,5H,4H2,1-2H3
InChIKey
ZCROFVOAWLRGFY-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
122.0 °F
Flammpunkt (°C)
50 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)