Merck
W381920
Sigma-Aldrich
L-Arginin
natural, FCC, FG
Synonym(e):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
FEMA-Nummer:
3819
Beilstein:
1725413
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
17.003
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
corn
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Halal
Kosher
natural
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 172.320
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
faint
SMILES String
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChIKey
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Verwandte Kategorien
Biochem./physiol. Wirkung
Substrat von Stickstoffmonoxid-Synthase, das zu Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgesetzt wird. Induziert Insulinfreisetzung über einen Stickstoffmonoxid-abhängigen Mechanismus.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)