Merck
W381918
Sigma-Aldrich
L-Arginin
99%, FCC, FG
Synonym(e):
(S)-2-Amino-5-guanidinopentansäure
About This Item
Lineare Formel:
H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
174.20
FEMA-Nummer:
3819
Beilstein:
1725413
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
17.003
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Agentur
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Assay
99%
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]20/D +27°, c = 8 in 6 M HCl
mp (Schmelzpunkt)
222 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Organoleptisch
faint
SMILES String
N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10)/t4-/m0/s1
InChIKey
ODKSFYDXXFIFQN-BYPYZUCNSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
L-Arginin ist eine Aminosäure, die in vielen physiologischen Prozessen wie Gewebereparatur und Fortpflanzung eine Schlüsselrolle spielt. Sie ist ein wichtiger Vorläufer für die Synthese von Stickoxid in Säugetieren. Aufgrund dieser Faktoren kann die Nahrungsergänzung mit L-Arginin eine Reihe an gesundheitlichen Vorteilen aufweisen.
Anwendung
  • Metabolomic approaches to dissect dysregulated metabolism in the progression of pre-diabetes to T2DM.: In dieser Studie wird L-Arginin zur Untersuchung von Stoffwechselveränderungen während des Übergangs von Prädiabetes zu Typ-2-Diabetes mellitus eingesetzt, was neue Ziele für eine frühzeitige Intervention bietet (Ji et al., 2024. Juni). Link zum Artikel.
  • Amino acid profile alteration in age-related atrial fibrillation.: Untersuchung der Rolle von L-Arginin im Bereich der kardiovaskulären Alterung und Hervorhebung seines Potenzials bei der Entwicklung therapeutischer Strategien gegen Vorhofflimmern im Zusammenhang mit Alterung (Huang et al., 2024. März). Link zum Artikel.
Biochem./physiol. Wirkung
Substrat von Stickstoffmonoxid-Synthase, das zu Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgesetzt wird. Induziert Insulinfreisetzung über einen Stickstoffmonoxid-abhängigen Mechanismus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Blood pressure and metabolic changes during dietary L-arginine supplementation in humans.
Siani A, et al.
American Journal of Hypertension, 13(5), 547-551 (2000)
L-Arginine Research Progress (2012)
Krishnan Suresh Kumar et al.
European journal of medicinal chemistry, 45(11), 5474-5479 (2010-08-21)
A new series of 3-(benzylideneamino)-2-phenylquinazoline-4(3H)-ones were prepared through Schiff base formation of 3-amino-2-phenyl quinazoline-4(3)H-one with various substituted carbonyl compounds. Their chemical structures were elucidated by spectral studies. Cytotoxicity and antiviral activity were evaluated against herpes simplex virus-1 (KOS), herpes simplex
Diane N Singhroy et al.
Retrovirology, 10, 73-73 (2013-07-23)
Protein arginine methyltransferase 6 (PRMT6) is a nuclear enzyme that methylates arginine residues on histones and transcription factors. In addition, PRMT6 inhibits HIV-1 replication in cell culture by directly methylating and interfering with the functions of several HIV-1 proteins, i.e.
Ahmed Moursy et al.
Nucleic acids research, 42(10), 6659-6672 (2014-04-03)
Regulation of SMN2 exon 7 splicing is crucial for the production of active SMN protein and the survival of Spinal Muscular Atrophy (SMA) patients. One of the most efficient activators of exon 7 inclusion is hnRNP G, which is recruited