Merck
1.01543
Millipore
L-Arginin -monohydrochlorid
for biochemistry
Synonym(e):
α-Amino-δ-guanidino-valeriansäure-hydrochlorid, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]-pentansäure -monohydrochlorid, (S)-(+)-Arginin -hydrochlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H14N4O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.66
Beilstein:
3631658
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
EG-Index-Nummer:
214-275-1
NACRES:
NA.21
Dampfdruck
<1 Pa ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Assay
99% dry basis (perchloric acid titration)
Form
powder
Wirksamkeit
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH-Wert
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
>235 °C
Löslichkeit
730 g/L
Dichte
1.42 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
1250 kg/m3
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Kationenspuren
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChIKey
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Anwendung
  • Verbesserung von zahnmedizinischen Produkten: Studien haben gezeigt, dass L-Arginin-Monohydrochlorid die Bioverfügbarkeit von Fluorid in Zahnpflegeprodukten verbessert und so eine bessere Mundgesundheit fördert (Bijle et al., 2020).
Biochem./physiol. Wirkung
Substrat der Stickstoffmonoxid-Synthase, das in Citrullin und Stickstoffmonoxid (NO) umgewandelt wird. Induziert Insulin-Freisetzung durch einen Stickoxid-abhängigen Mechanismus.
Hinweis zur Analyse
Gehalt (Titration mit Perchlorsäure, berechnet auf getrocknete Substanz): ≥ 99,0 %
Identität (IR-Spektrum): entspricht
Aussehen: weißes bis fast weißes feines Pulver
Aussehen der Lösung (1 mol/L, Wasser): klar und farblos
Spez. Drehung(α 20/D, 50  g/L, Salzsäure 1 mol/L, berechnet auf getrocknete Substanz): +21,0 bis +22,0
UV-Absorption (260 nm; 1 mol/L; 1 cm; Wasser): ≤ 0,20
UV-Absorption (280 nm; 1 mol/L; 1 cm; Wasser): ≤ 0,05 %
Sulfat (SO₄): ≤ 0,01 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsen): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0,001 %
Co (Cobalt): ≤ 0,0005 %
Fe (Eisen): ≤ 0,0005 %
K (Kalium): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0,0005 %
Na (Natrium): ≤ 0,005 %
Zn (Zink): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0,01 %
Fremde Aminosäuren ≤ 0,3 %
Andere ninhydrinpositive Substanzen: ≤ 0,2 %
Trocknungsverlust (105 °C, 3 h): ≤ 0,3 %
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable