Merck
W364620
Sigma-Aldrich
3-Methyl-2-butenal
≥97%, FG
Synonym(e):
3-Methylcrotonaldehyd, 3,3-Dimethylacrolein, 3,3-Dimethylacrylaldehyd, 3-Methyl-2-butenal, NSC 149164, Prenal, Senecialdehyd
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)2C=CHCHO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
84.12
FEMA-Nummer:
3646
Beilstein:
1734740
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
PubChem Substanz-ID:
Flavis-Nummer:
05.124
NACRES:
NA.21
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
Dampfdruck
7 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97%
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
133-135 °C (lit.)
Dichte
0.878 g/mL at 20 °C
0.872 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cherry; fruity; nutty; sweet
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)\C=C(\C)C
InChI
1S/C5H8O/c1-5(2)3-4-6/h3-4H,1-2H3
InChIKey
SEPQTYODOKLVSB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Study on the reaction of 3-methyl-2-butenal and 3-methylbutanal with Cl atoms: kinetics and reaction mechanism.: Konzentriert sich auf die Kinetik und die Mechanismen der Reaktionen zwischen 3-Methyl-2-butenal und Chloratomen, die für das Verständnis seiner Stabilität und Reaktivität in der Umwelt entscheidend sind (Shi et al., 2022).
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)