Wichtige Dokumente
SMB01375
N-Lactoylphenylalanine
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-N-(2-Hydroxy-1-oxopropyl)-L-phenylalanine, N-Lactoyl-Phe, N-Lactoyl-phenylalanine N-Lac-Phe, N-[(2S)-2-Hydroxy-1-oxopropyl]-L-phenylalanine, Lac-Phe
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
N-Lactoylphenylalanine, ≥95% (HPLC)
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
solid
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(N[C@H](C(O)=O)CC1=CC=CC=C1)[C@@H](O)C
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)