Merck
S1100000
Spiramycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Formacidin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
spiramycin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
CO[C@H]1[C@H](O)CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\[C@H](OC2CCC(C(C)O2)N(C)C)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1OC3OC(C)C(OC4CC(C)(O)C(O)C(C)O4)C(C3O)N(C)C
InChI
1S/C43H74N2O14/c1-24-21-29(19-20-46)39(59-42-37(49)36(45(9)10)38(27(4)56-42)58-35-23-43(6,51)41(50)28(5)55-35)40(52-11)31(47)22-33(48)53-25(2)15-13-12-14-16-32(24)57-34-18-17-30(44(7)8)26(3)54-34/h12-14,16,20,24-32,34-42,47,49-51H,15,17-19,21-23H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26?,27?,28?,29+,30?,31-,32+,34?,35?,36?,37?,38?,39+,40+,41?,42?,43?/m1/s1
InChIKey
ACTOXUHEUCPTEW-JMRHEKERSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Spiramycin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Halitosis and weight loss in a cat.
Genaro A Coria-Avila et al.
Lab animal, 39(6), 169-170 (2010-05-21)
L Mandelbrot
Gynecologie, obstetrique & fertilite, 40(10), 591-598 (2012-09-18)
In France, screening for toxoplasmosis is mandatory during pregnancy, whereas it is not performed in most other countries. The rationale for prenatal screening is to allow for several levels of intervention: primary prevention by health education; in case of seroconversion
Thomas E Rams et al.
Anaerobe, 17(4), 201-205 (2011-04-29)
The occurrence of in vitro resistance to therapeutic concentrations of spiramycin, amoxicillin, and metronidazole was determined for putative periodontal pathogens isolated in the United States. Subgingival plaque specimens from 37 consecutive adults with untreated severe periodontitis were anaerobically cultured, and
Sharon M Weinstein et al.
Journal of pain and symptom management, 43(4), 679-693 (2011-10-11)
Neuropathic pain in patients with cancer can be difficult to treat effectively. The purpose of the study was to determine safety and efficacy of KRN5500, a novel, spicamycin-derived, nonopioid analgesic agent, in patients with advanced cancer and neuropathic pain of
Hoang Chuong Nguyen et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 54(7), 2830-2839 (2010-05-05)
Streptomyces ambofaciens synthesizes spiramycin, a 16-membered macrolide antibiotic used in human medicine. The spiramycin molecule consists of a polyketide lactone ring (platenolide) synthesized by a type I polyketide synthase, to which three deoxyhexoses (mycaminose, forosamine, and mycarose) are attached successively