Merck
P5288
Sigma-Aldrich
Polyvinylpyrrolidon
for molecular biology, nucleic acid hybridization tested, mol wt 360,000
Synonym(e):
PVP, Polyvidon, Povidon
About This Item
Lineare Formel:
(C6H9NO)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualität
for molecular biology
Qualitätsniveau
Form
powder
Mol-Gew.
360,000
Eignung
nucleic acid hybridization tested
Fremdaktivität
Endonuclease, exonuclease, RNase, none detected
SMILES String
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChIKey
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polyvinylpyrrolidon ist ein großes Polymer, das eine funktionelle Carbonyl-, C-N- und Alkyl-Gruppe enthält.
Anwendung
Polyvinylpyrrolidon wird wie folgt verwendet:
  • zum Durchführen einer intrazytoplasmatischen Spermieninjektion
  • bei der Herstellung von Endophytenbeschichtungsmittelmischung, um Samen von Weißem Straußgras zu beschichten
  • als Komponente von Vorhybridisierungslösung
Biochem./physiol. Wirkung
Polyvinylpyrrolidon kann an Polyphenol binden. Folglich wird es für die RNA-Isolation aus Pflanzen mit hohem Polyphenolgehalt eingesetzt. Es wird ausgiebig für die Synthese von Nanopartikeln eingesetzt.
Sonstige Hinweise
Polyvinylpyrrolidon ist eine Komponente der Denhardt-Lösung und ist in einer Konzentration von 1% (G/V) in der Standard 50X Stammlösung enthalten.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Blastocyst formation in in vitro fertilization versus intracytoplasmic sperm injection cycles: influence of the fertilization procedure
Van LL, et al.
Fertility and Sterility, 83(5), 1397-1403 (2005)
Jan Konietzka et al.
Current biology : CB, 30(1), 1-16 (2019-12-17)
Sleep requires sleep-active neurons that depolarize to inhibit wake circuits. Sleep-active neurons are under the control of homeostatic mechanisms that determine sleep need. However, little is known about the molecular and circuit mechanisms that translate sleep need into the depolarization
Relevance of in vitro agar based screens to characterize the anti-fungal activities of bacterial endophyte communities
Shehata HR, et al.
BMC Microbiology, 16(1), 8-8 (2016)
Inclusion of polyvinylpyrrolidone in the polymerase chain reaction reverses the inhibitory effects of polyphenolic contamination of RNA
Koonjul PK, et al.
Nucleic Acids Research, 27(3), 915-916 (1999)
Kallum M Koczkur et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(41), 17883-17905 (2015-10-06)
Colloidal synthesis offers a route to nanoparticles (NPs) with controlled composition and structural features. This Perspective describes the use of polyvinylpyrrolidone (PVP) to obtain such nanostructures. PVP can serve as a surface stabilizer, growth modifier, nanoparticle dispersant, and reducing agent.