Wichtige Dokumente
PHR3093
Kunststoffzusatzstoff 8
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Dioctadecyldisulfid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1544993
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCCCCSSCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C36H74S2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3
InChIKey
MQQKTNDBASEZSD-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)