PHR2985
Erdnussöl
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Erdnussöl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1500557
API-Familie
peanut oil
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Dichte
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
awg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)