Wichtige Dokumente
PHR2924
Lomustin-verwandte Verbindung C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
N,N′-Dicyclohexylharnstoff
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1369442
API-Familie
lomustine
Form
solid
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
232-233 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC1CCCCC1)NC2CCCCC2
InChI
1S/C13H24N2O/c16-13(14-11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2,(H2,14,15,16)
InChIKey
ADFXKUOMJKEIND-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)