PHR2308
Loratadine Related Compound B
Synonym(e):
8-Chloro-11-(1-methylpiperidin-4-ylidene)-6,11-dihydro-5H-benzo[5,6]cyclohepta[1,2-b]pyridine
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
traceable to USP 1370291
Qualitätsniveau
API-Familie
loratadine
Form
solid
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Clc1cc2c(cc1)C(=C4CCN(CC4)C)c3ncccc3CC2
InChI
1S/C20H21ClN2/c1-23-11-8-14(9-12-23)19-18-7-6-17(21)13-16(18)5-4-15-3-2-10-22-20(15)19/h2-3,6-7,10,13H,4-5,8-9,11-12H2,1H3
InChIKey
VLXSCTINYKDTKR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)