Wichtige Dokumente
PHR2589
5-Fluor-2′-Desoxyuridin
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
2′-Deoxy-5-fluorouridin, FUDR, Floxuridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1271008
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
floxuridine
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 500 mg
mp (Schmelzpunkt)
148 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChIKey
ODKNJVUHOIMIIZ-RRKCRQDMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)