Wichtige Dokumente
PHR2199
Apigenin-7-Glucosid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Apigenin-7-glucosid, 4′,5,7-Trihydroxyflavon-7-glucosid, Apigetrin, Cosmosiin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0001777
traceable to USP 1040708
API-Familie
apigenin
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 75 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
InChIKey
KMOUJOKENFFTPU-QNDFHXLGSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)