Wichtige Dokumente
PHR2123
Minoxidil
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Minoxidil, 6-(1-Piperidinyl)-2,4-pyrimidindiamin-3-oxid, 6-(1-Piperidinyl)-pyrimidin-2,4-diamin-3-oxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to EP M2300000 1444208
traceable to USP
API-Familie
minoxidil
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 200 mg
mp (Schmelzpunkt)
272-274 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
NC1=CC(=NC(=N)N1O)N2CCCCC2
InChI
1S/C9H15N5O/c10-7-6-8(12-9(11)14(7)15)13-4-2-1-3-5-13/h6,11,15H,1-5,10H2
InChIKey
ZIMGGGWCDYVHOY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)